Läs mer
Etyl 2-(3,4-diklorfenyl)-2-oxoacetat, teknisk, Thermo Scientific™
Produktkod. 10179412
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10179412 250 mg 250mg
10692105 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10179412 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB07805CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 34966-52-4
Molekylformel C10H8Cl2O3
Molekylvikt (g/mol) 247.07
MDL-nummer MFCD01934864
InChI-nyckel NWUGRKGSCYOUFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3,4-dichlorophenylglyoxylate, ethyl 3,4-dichlorobenzoylformate, ethyl 2-3,4-dichlorophenyl-2-oxoacetate, 3,4-dichlorophenyl glyoxylic acid ethyl ester, ksc495i0f, ethyl 3,4-dichlorophenyl oxo acetate, ethyl 2-3,4-dichlorophenyl-2-oxoethanoate, 3,4-dichlorophenyl oxoacetic acid ethyl ester, 3,4-dichloro-oxo-benzeneacetic acid ethyl ester, 3,4-dichloro-phenyl-oxo-acetic acid ethyl ester
PubChem CID 2736412
IUPAC-namn etyl-2-(3,4-diklorfenyl)-2-oxoacetat
LEDER CCOC(=O)C(=O)C1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-(3, 4-dichlorophenyl)-2-oxoacetate
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 247.08
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk