missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl 2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-Alpha,Beta-D-thiolactopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-alpha,beta-D-thiolactopyranoside |
| CAS | 146788-09-2 |
| Molekylformel | C28 H40 O17 S |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C28H40O17S/c1-9-46-28-26(42-18(8)35)24(40-16(6)33)22(20(44-28)11-37-13(3)30)45-27-25(41-17(7)34)23(39-15(5)32)21(38-14(4)31)19(43-27)10-36-12(2)29/h19-28H,9-11H2,1-8H3/t19?,20?,21-,22+,23?,24?,25?,26?,27-,28-/m0/s1 |
| LEDER | CCS[C@@H]1OC(COC(=O)C)[C@@H](O[C@@H]2OC(COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)C(OC(=O)C)C2OC(=O)C)C(OC(=O)C)C1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(3S,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-[(3R,6S)-4,5-diacetyloxy-2-(acetyloxymethyl)-6-ethylsulfanyloxan-3-yl]oxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 680.672 |
| Formel vikt | 680.199 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?