Läs mer
Ethyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate (Ketoprofen Ethyl Ester), Mikromol™
Produktkod. 18001520
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18001520 100 mg
1 options
Produktkod. 18001520 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0001.19
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate (Ketoprofen Ethyl Ester)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ketoprofen Ethyl Ester
CAS 60658-04-0
Analyt- eller komponentnamn Ketoprofen Ethyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H18 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ethyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate, Ketoprofen Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C18H18O3/c1-3-21-18(20)13(2)15-10-7-11-16(12-15)17(19)14-8-5-4-6-9-14/h4-13H,3H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)C(C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn ethyl 2-(3-benzoylphenyl)propanoate
Molekylvikt (g/mol) 282.33
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 282.1256 g/mol