Läs mer
Ethyl 2-(3-Cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N2O3S/c1-5-22-18(21)16-12(4)20-17(24-16)13-6-7-15(14(8-13)9-19)23-10-11(2)3/h6-8,11H,5,10H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 344.1195 |
| Procent renhet | >95% |