missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl 2,3-dibromo-3-phenylpropionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2,3-dibromo-3-phenylpropionate |
| CAS | 5464-70-0 |
| Molekylformel | C11H12Br2O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12Br2O2/c1-2-15-11(14)10(13)9(12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(Br)C(Br)c1ccccc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 336.02 |
| Formel vikt | 333.9204 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?