Läs mer
Ethyl 2,3-Dibromopropanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2,3-Dibromopropanoate |
| CAS | 3674-13-3 |
| Molekylformel | C5H8Br2O2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 2,3-Dibromopropanoic Acid Ethyl Ester, 2,3-Dibromopropionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2,3-Dibromopropionate, Ethyl alpha,beta-Dibromopropionate, NSC 60552 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8Br2O2/c1-2-9-5(8)4(7)3-6/h4H,2-3H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(Br)CBr |
| IUPAC-namn | ethyl 2,3-dibromopropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.92 |
| Formel vikt | 257.8891 |