Läs mer
Ethyl 2,3-dibromopropionate, 97%
Produktkod. 11477437
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477437 500 g 500g
11457437 25 g 25g
11467437 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11477437 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15591.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3674-13-3 | C5H8Br2O2 | 259.925 g/mol
Etyl-2,3-dibrompropionat används som farmaceutiska mellanprodukter. Det är en byggsten som har använts som katalysator för polymerisation av etylakrylat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Etyl 2,3-dibrompropionat används som farmaceutiska mellanprodukter. Det är en byggsten som har använts som katalysator för polymerisation av etylakrylat.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel, syror, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3674-13-3
Molekylformel C5H8Br2O2
Molekylvikt (g/mol) 259.925
MDL-nummer MFCD00000212
InChI-nyckel OENICUBCLXKLJQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 97945
IUPAC-namn etyl-2,3-dibrompropanoat
LEDER CCOC(=O)C(CBr)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2,3-dibromopropionate
Densitet 1.789
Kokpunkt 212°C to 214°C
Flampunkt 90°C (194°F)
Odör Irritating
Brytningsindex 1.5 00
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 636046
Synonym ethyl 2,3-dibromopropionate, propanoic acid, 2,3-dibromo-, ethyl ester, ethyl alpha,beta-dibromopropionate, propionic acid, 2,3-dibromo-, ethyl ester, ethyl-2,3-dibromopropionate, 2,3-dibromopropionic acid ethyl ester, ethyl .alpha.,.beta.-dibromopropionate, propionic acid, 2,3-dibromo-, ethyl ester 6ci,7ci,8ci, ethyl2,3-dibromopropionate, acmc-1ahn6
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 259.94
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.