Läs mer
Ethyl 2,3-Dicyanopropionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2,3-Dicyanopropionate |
| CAS | 40497-11-8 |
| Molekylformel | C7 H8 N2 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Propanoic acid, 2,3-dicyano-, ethyl ester, Propionic acid, 2,3-dicyano-, ethyl ester (6CI), 2,3-Dicyanopropanoic acid ethyl ester, 2,3-Dicyanopropionic acid ethyl ester, Ethyl 2,3-dicyanopropanoate, Ethyl 2,3-dicyanopropionate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-2-11-7(10)6(5-9)3-4-8/h6H,2-3H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(CC#N)C#N |
| IUPAC-namn | ethyl 2,3-dicyanopropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.15 |
| Formel vikt | 152.0586 |