Läs mer
Ethyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate, Mikromol™
Produktkod. 30460116
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30460116 4 x 25 mg
30052511 25 mg
30051048 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30460116 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0505.0500254AMP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate
CAS 42019-08-9
Analyt- eller komponentnamn Ethyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H19 Cl O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ethyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate, Fenofibrate Imp. E (EP), Fenofibrate Impurity E
InChI formel InChI=1S/C19H19ClO4/c1-4-23-18(22)19(2,3)24-16-11-7-14(8-12-16)17(21)13-5-9-15(20)10-6-13/h5-12H,4H2,1-3H3
Lösningstyp Neat
LEDER CCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
IUPAC-namn ethyl 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate
Molekylvikt (g/mol) 346.8
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 346.0972 g/mol