Läs mer
Ethyl 2,4-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylate, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2,4-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylate |
| CAS | 51940-64-8 |
| Molekylformel | C7H6Cl2N2O2 |
| MDL-nummer | MFCD09910281 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)C(=O)OCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.04 |
| Procent renhet | 97% |