Läs mer
Ethyl 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoate, Mikromol™
Beskrivning
Ethyl 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoate |
| CAS | 4793-25-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethyl 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H9 Cl2 N O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Ethyl 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9Cl2NO4S/c1-2-16-9(13)5-3-8(17(12,14)15)7(11)4-6(5)10/h3-4H,2H2,1H3,(H2,12,14,15) |
| LEDER | CCOC(=O)c1cc(c(Cl)cc1Cl)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | ethyl 2,4-dichloro-5-sulfamoylbenzoate |
| Visa mer |