Läs mer
Etyl 2,4-diklor-6-metylnikotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10021934
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10021934 25 g 25g
10332005 5 g 5g
10783483 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10021934 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB04498EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 86129-63-7
Molekylformel C9H9Cl2NO2
Molekylvikt (g/mol) 234.076
MDL-nummer MFCD00173918
InChI-nyckel ZNFJVVLTQSOWJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2,4-dichloro-6-methylnicotinate, ethyl 2,4-dichloro-6-methyl-3-pyridinecarboxylate, 2,4-dichloro-6-methyl-nicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2,4-dichloro-6-methyl-, ethyl ester, ethyl2,4-dichloro-6-methylnicotinate, ethyl 2,4-dichloro-6-methyl nicotinate, ethyl 2,4-dichloro-6-methylnicotinate #, 2,4-dichloro-6-methylnicotinic acid ethyl ester, ethyl 2,4-dichloro-6-methyl-pyridine-3-carboxylate, 3-pyridinecarboxylicacid,2,4-dichloro-6-methyl-,ethylester
PubChem CID 604813
IUPAC-namn etyl-2,4-diklor-6-metylpyridin-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(N=C(C=C1Cl)C)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2, 4-dichloro-6-methylnicotinate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 234.08
Procent renhet 97%