Läs mer
Etyl 2,4-diklor-6-metylnikotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10332005
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10332005 5 g 5g
10783483 10 g 10g
10021934 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10332005 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB04498DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 86129-63-7
Molekylformel C9H9Cl2NO2
Molekylvikt (g/mol) 234.076
MDL-nummer MFCD00173918
InChI-nyckel ZNFJVVLTQSOWJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2,4-dichloro-6-methylnicotinate, ethyl 2,4-dichloro-6-methyl-3-pyridinecarboxylate, 2,4-dichloro-6-methyl-nicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2,4-dichloro-6-methyl-, ethyl ester, ethyl2,4-dichloro-6-methylnicotinate, ethyl 2,4-dichloro-6-methyl nicotinate, ethyl 2,4-dichloro-6-methylnicotinate #, 2,4-dichloro-6-methylnicotinic acid ethyl ester, ethyl 2,4-dichloro-6-methyl-pyridine-3-carboxylate, 3-pyridinecarboxylicacid,2,4-dichloro-6-methyl-,ethylester
PubChem CID 604813
IUPAC-namn etyl-2,4-diklor-6-metylpyridin-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(N=C(C=C1Cl)C)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2, 4-dichloro-6-methylnicotinate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 234.08
Procent renhet 97%