Läs mer
Ethyl 2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate, 98%
Produktkod. 15412149
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15412149 1 g 1g
15459146 250 mg 250mg
15422149 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15412149 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64788.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51940-64-8 | C7H6Cl2N2O2 | 221.037 g/mol
Det används som en viktig mellanprodukt för råmaterial för organisk syntes, jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det ′används som en viktig mellanprodukt för råmaterial för organisk syntes, jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51940-64-8
Molekylformel C7H6Cl2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 221.037
MDL-nummer MFCD09910281
InChI-nyckel SRJBDGLSCPDXBL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 104020
IUPAC-namn etyl-2,4-diklorpyrimidin-5-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Smältpunkt 36°C to 37°C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 152173
Synonym ethyl 2,4-dichloro-5-pyrimidinecarboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2,4-dichloro-, ethyl ester, ethyl 2,4-dichloro-pyrimidine-5-carboxylate, 2,4-dichloro-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2,4-dichloro-5-ethoxycarbonylpyrimidine, 2,4,-dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester, 2,4-dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester, 2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, pubchem24010, ethyl2,4-dichloro-5-pyrimidinecarboxylate
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 221.04
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.