Läs mer
Etyl-2,4-dioxo-4-(2-tienyl)butanoat, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10069491
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10069491 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10059491 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10069491 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB04027EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 36983-36-5
Molekylformel C10H10O4S
Molekylvikt (g/mol) 226.246
MDL-nummer MFCD00126316
InChI-nyckel GCCFYXYKJZUHMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2,4-dioxo-4-thiophen-2-yl butanoate, ethyl 2,4-dioxo-4-2-thienyl butanoate, 2,4-dioxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid ethyl ester, 2-thiophenebutanoicacid, a,g-dioxo-, ethyl ester, 2,4-dioxo-4-2-thienyl butanoic acid ethyl ester, 2,4-dioxo-4-thiophen-2-ylbutyric acid ethyl ester
PubChem CID 2799459
IUPAC-namn etyl-2,4-dioxo-4-tiofen-2-ylbutanoat
LEDER CCOC(=O)C(=O)CC(=O)C1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2, 4-dioxo-4-(2-thienyl)butanoate
CAS Min % 90.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 226.25
Procent renhet 90%