Läs mer
Ethyl 2,4-dioxo-5-methylhexanoate, 95%
Produktkod. 11471110
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11471110 5 g 5g
11461110 1 g 1g
11481110 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11471110 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25735.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 64195-85-3 | C9H14O4 | 186.21 g/mol
Etyl-2,4-dioxo-5-metylhexanoat används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Etyl 2,4-dioxo-5-metylhexanoat används som en farmaceutisk
mellanprodukt.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64195-85-3
Molekylformel C9H14O4
Molekylvikt (g/mol) 186.21
MDL-nummer MFCD07323638
InChI-nyckel HBJPUWYQVWIKSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl5-methyl-2,4-dioxohexanoate, ethyl 2,4-dioxo-5-methylhexanoate, 5-methyl-2,4-dioxohexanoic acid ethyl ester, hexanoic acid,5-methyl-2,4-dioxo-, ethyl ester, 5-methyl-2,4-dioxo-hexanoic acid ethyl ester, acmc-1bc7v, ethyl-2,4-dioxo-5-methylhexanoate, ethyl 5-methyl-2,4-dioxo-hexanoate, ethyl 5-methyl-2,4-bis oxidanylidene hexanoate
PubChem CID 3017501
IUPAC-namn etyl-5-metyl-2,4-dioxohexanoat
LEDER CCOC(=O)C(=O)CC(=O)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2,4-dioxo-5-methylhexanoate
Kvantitet 5 g
Formel vikt 186.21
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.