Läs mer
Ethyl 2,4-dioxoheptanoate, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15404027
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 15404027
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H31027.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36983-31-0
Molekylformel C9H14O4
Molekylvikt (g/mol) 186.207
MDL-nummer MFCD08700411
InChI-nyckel DMAUJRWSYKLVHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dioxoheptanoic acid ethyl ester, ethyl 3-butyrylpyruvate, ethyl2,4-dioxoheptanoate, 2,4-dioxo-heptanoic acid ethyl ester
PubChem CID 3006750
IUPAC-namn ethyl 2,4-dioxoheptanoate
LEDER CCCC(=O)CC(=O)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2,4-dioxoheptanoate
Kokpunkt 228°C to 232°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 186.21
Procent renhet 95%