Läs mer
Ethyl 2-(4-hydroxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15429665
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15429665 1 g 1g
15439665 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15429665 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52223.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 161797-99-5
Molekylformel C13H13NO3S
Molekylvikt (g/mol) 263.31
MDL-nummer MFCD03700424
InChI-nyckel VBAMDWNNTNVLAV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7172170
IUPAC-namn ethyl 4-methyl-2-(4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-3H-1,3-thiazole-5-carboxylate
LEDER CCOC(=O)C1=C(C)NC(S1)=C1C=CC(=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-(4-hydroxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate
Kvantitet 1 g
Synonym ethyl 2-4-hydroxyphenyl-4-methylthiazole-5-carboxylate, ethyl2-4-hydroxyphenyl-4-methylthiazole-5-carboxylate, ethyl 2-4-hydroxyphenyl-4-methyl thiazole-5-carboxylate, ethyl 2-4-hydroxyphenyl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 2-4-hydroxyphenyl-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-4-hydroxyphenyl-4-methyl-, ethyl ester, 2-4-hydroxyphenyl-4-methylthiazole-5-carboxylate, ethyl 2-4-hydroxyphenyl-4-methyl-5-thiazolecarboxylate, 2-4-hydroxy-phenyl-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-4-hydroxyphenyl-4-methyl-thiazole-5-carboxylicacid ethyl ester
Formel vikt 263.31
Procent renhet 97%