missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl 2-(4-Hydroxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-(4-Hydroxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate |
| CAS | 161797-99-5 |
| Molekylformel | C13H13NO3S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-(4-Hydroxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(4-Hydroxyphenyl)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO3S/c1-3-17-13(16)11-8(2)14-12(18-11)9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,15H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | OC1=CC=C(C2=NC(C)=C(C(OCC)=O)S2)C=C1 |
| IUPAC-namn | ethyl 2-(4-hydroxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 263.31 |
| Formel vikt | 263.06 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?