Läs mer
Ethyl 2-[(4-methoxyphenyl)amino]acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-[(4-methoxyphenyl)amino]acetate |
| CAS | 50845-77-7 |
| Molekylformel | C11H15NO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Ethyl N-(4-Methoxyphenyl)glycinate, Ethyl p-Anisidinoacetate, N-(4-Methoxyphenyl)glycine Ethyl Ester, N-(p-Methoxyphenyl)glycine Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO3/c1-3-15-11(13)8-12-9-4-6-10(14-2)7-5-9/h4-7,12H,3,8H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CNc1ccc(OC)cc1 |
| IUPAC-namn | ethyl 2-(4-methoxyanilino)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.24 |
| Formel vikt | 209.1052 |