Läs mer
Ethyl 2-[5-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-2-pyridyl]acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-[5-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-2-pyridyl]acetate |
| CAS | 1076198-08-7 |
| Molekylformel | C13 H17 N O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO4/c1-3-16-12(15)8-11-5-4-10(9-14-11)13(2)17-6-7-18-13/h4-5,9H,3,6-8H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)Cc1ccc(cn1)C2(C)OCCO2 |
| IUPAC-namn | ethyl 2-[5-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)pyridin-2-yl]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.28 |
| Formel vikt | 251.1158 |