Learn More
Etyl 2-(5-metoxi-2-metyl-1H-indol-3-yl)acetat, Mikromol™
Produktkod. 30052581
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
Code produit Kvantitet
30052581 25 mg
1 options
Product Code. 30052581 Supplier Mikromol Supplier No. MM1728.120025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
Add to basket
Add to basket
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Etyl 2-(5-metoxi-2-metyl-1H-indol-3-yl)acetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-(5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetate
CAS 17536-38-8
Analyt- eller komponentnamn Ethyl 2-(5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H17 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1H-Indole-3-acetic acid, 5-methoxy-2-methyl-, ethyl ester, Indole-3-acetic acid, 5-methoxy-2-methyl-, ethyl ester (6CI,8CI), Ethyl 5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetate, Ethyl 5-methoxy-2-methylindole-3-acetate
InChI formel InChI=1S/C14H17NO3/c1-4-18-14(16)8-11-9(2)15-13-6-5-10(17-3)7-12(11)13/h5-7,15H,4,8H2,1-3H3
LEDER CCOC(=O)Cc1c(C)[nH]c2ccc(OC)cc12
IUPAC-namn etyl 2-(5-metoxi-2-metyl-1H-indol-3-yl)acetat
Molekylvikt (g/mol) 247.29
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 247.1208 g/mol