missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl 2-(6-Amino-2,3-dichlorobenzylamino)acetate Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Ethyl 2-(6-Amino-2,3-dichlorobenzylamino)acetate Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-(6-Amino-2,3-dichlorobenzylamino)acetate Hydrochloride |
| CAS | 85325-12-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethyl 2-(6-Amino-2,3-dichlorobenzylamino)acetate Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H14 Cl2 N2 O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Glycine, N-[(6-amino-2,3-dichlorophenyl)methyl]-, ethyl ester, hydrochloride (9CI), Anagrelide Related Compound A, Anagrelide Related Compound A as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14Cl2N2O2.ClH/c1-2-17-10(16)6-15-5-7-9(14)4-3-8(12)11(7)13;/h3-4,15H,2,5-6,14H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CCOC(=O)CNCc1c(N)ccc(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | ethyl 2-[(6-amino-2,3-dichlorophenyl)methylamino]acetate;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?