missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl 2-(6-Nitro-2,3-dichlorobenzyl)glycine-13C2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-(6-Nitro-2,3-dichlorobenzyl)glycine-13C2 |
| CAS | 1246818-19-8 |
| Molekylformel | C913C2H12Cl2N2O4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | N-[(2,3-Dichloro-6-nitrophenyl)methyl]glycine Ethyl Ester-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12Cl2N2O4/c1-2-19-10(16)6-14-5-7-9(15(17)18)4-3-8(12)11(7)13/h3-4,14H,2,5-6H2,1H3/i6+1,10+1 |
| LEDER | CCO[13C](=O)[13CH2]NCc1c(Cl)c(Cl)ccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | ethyl 2-[(2,3-dichloro-6-nitrophenyl)methylamino]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.12 |
| Formel vikt | 308.0241 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?