Läs mer
Ethyl 2-(6-Nitro-2,3-dichlorobenzyl)glycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-(6-Nitro-2,3-dichlorobenzyl)glycine |
| CAS | 85325-11-7 |
| Molekylformel | C11H12Cl2N2O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N-[(2,3-Dichloro-6-nitrophenyl)methyl]glycine Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12Cl2N2O4/c1-2-19-10(16)6-14-5-7-9(15(17)18)4-3-8(12)11(7)13/h3-4,14H,2,5-6H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CNCc1c(Cl)c(Cl)ccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | ethyl 2-[(2,3-dichloro-6-nitrophenyl)methylamino]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.13 |
| Formel vikt | 306.0174 |