Läs mer
Ethyl 2-Acetamido-2-deoxy-Beta-D-thioglucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-thioglucopyranoside |
| CAS | 122331-70-8 |
| Molekylformel | C10H19NO5S |
| Kvantitet | 200 mg |
| Synonym | Ethyl 2-(Acetylamino)-2-deoxy-1-thio-beta-D-glucopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO5S/c1-3-17-10-7(11-5(2)13)9(15)8(14)6(4-12)16-10/h6-10,12,14-15H,3-4H2,1-2H3,(H,11,13)/t6-,7-,8-,9-,10+/m1/s1 |
| LEDER | CCS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1NC(=O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 265.33 |
| Formel vikt | 265.0984 |