Läs mer
Ethyl 2-Acetamido-2-ethoxycarbonyl-3-(2-ethyl-5-methyl-3-oxoisoxazolin-4-yl)propionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-Acetamido-2-ethoxycarbonyl-3-(2-ethyl-5-methyl-3-oxoisoxazolin-4-yl)propionate |
| CAS | 127020-33-1 |
| Molekylformel | C16H24N2O8 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Acetylamino-2-(2-ethyl-5-methyl-3-oxo-2,3-dihydro-isoxazol-4-ylmethyl)-malonic Acid Diethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N2O7/c1-6-18-13(20)12(10(4)25-18)9-16(17-11(5)19,14(21)23-7-2)15(22)24-8-3/h6-9H2,1-5H3,(H,17,19) |
| LEDER | CCOC(=O)C(CC1=C(C)ON(CC)C1=O)(NC(=O)C)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | diethyl 2-acetamido-2-[(2-ethyl-5-methyl-3-oxo-1,2-oxazol-4-yl)methyl]propanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 372.37 |
| Formel vikt | 356.1584 |