Läs mer
Ethyl 2-Acetoxy-2-(diethoxyphosphoryl)acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-Acetoxy-2-(diethoxyphosphoryl)acetate |
| CAS | 162246-77-7 |
| Molekylformel | C10 H19 O7 P |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19O7P/c1-5-14-9(12)10(17-8(4)11)18(13,15-6-2)16-7-3/h10H,5-7H2,1-4H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(OC(=O)C)P(=O)(OCC)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl 2-acetyloxy-2-diethoxyphosphorylacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.23 |
| Formel vikt | 282.0868 |