Läs mer
Etyl-2-acetyl-3-(dimetylamino)akrylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15471109
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15471109 1 g 1g
15481109 5 g 5g
15491109 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15471109 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64073.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 51145-57-4 | Molekylformel: C9H15NO3 | Molekylvikt: 185,223 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51145-57-4
Molekylformel C9H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 185.223
MDL-nummer MFCD00087563
InChI-nyckel LQSOVGAUOHMPLK-SOFGYWHQSA-N
PubChem CID 2763877
IUPAC-namn etyl-(2E)-2-(dimetylaminometyliden)-3-oxobutanoat
LEDER CCOC(=O)C(=CN(C)C)C(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate
Färg Rött
Kvantitet 1 g
Synonym ethyl 2-acetyl-3-dimethylamino acrylate, e-ethyl 2-dimethylamino methylene-3-oxobutanoate, ethyl 2-dimethylamino methylene-3-oxobutanoate, ethyl n,n-dimethylaminomethylene acetoacetate, ethyl 2-dimethylamino methylidene-3-oxobutanoate, ethyl 2e-2-dimethylamino methylidene-3-oxobutanoate, 2-acetyl-3-dimethylamino-acrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-2-acetyl-3-dimethylamino acrylate, ethyl 2e-2-dimethylaminomethylidene-3-oxobutanoate, ethyl2-acetyl-3-dimethylamino acrylate
Formel vikt 185.22
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.