Läs mer
Ethyl 2-acetylisonicotinate, 96%
Produktkod. 15447717
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447717 5 g 5g
15437717 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H36911.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25028-32-4 | C10H11NO3 | 193.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25028-32-4
Molekylformel C10H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 193.20
MDL-nummer MFCD11042531
InChI-nyckel LUMZQFHOBXCXOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-acetylisonicotinate, 2-acetyl-4-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, pyac32, 2-acetyl-isonicotinic acid ethyl ester, 2-acetylpyridine-4-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 55265486
IUPAC-namn etyl-2-acetylpyridin-4-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=NC=C1)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-acetylisonicotinate
Smältpunkt 52°C to 55°C
Färg Grädde
Kvantitet 5 g
Formel vikt 193.2
Procent renhet 96%
Fysisk form Fused Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.