Läs mer
Etyl 2-amidiinoacetat hydroklorid, 95 %
Produktkod. 15421419
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15421419 25 g 25g
15401419 1 g 1g
15411419 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15421419 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64288.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 57508-48-2 | C5H11ClN2O2 | 166,605 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används som en farmaceutisk
mellanprodukt.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57508-48-2
Molekylformel C5H11ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 166.605
MDL-nummer MFCD06797615
InChI-nyckel VOHFLYOSVGWQOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-amino-3-iminopropanoate hydrochloride, ethyl 2-amidinoacetate hydrochloride, 3-amino-3-iminopropanoic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-carbamimidoylacetate hydrochloride, 3-amino-3-imino-propanoic acid, ethyl ester hcl, carbamimidoyl-acetic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-amidinoacetate hcl, ethyl 3-amino-3-iminopropanate hydrochloride, ethyl 3-amino-3-iminopropanoate hcl, 3-amino-3-iminopropionic acid ethyl ester hydrochloride
PubChem CID 15555354
IUPAC-namn etyl-3-amino-3-iminopropanoat;hydroklorid
LEDER CCOC(=O)CC(=N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-amidinoacetate hydrochloride
Smältpunkt 105 °C till 108 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3694030
Formel vikt 166.6
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.