Läs mer
Etyl 2-amino-1,3-tiazol-4-karboxylat, TRC
Produktkod. 30379159
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30379159 1 g
1 options
Produktkod. 30379159 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE6784651G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-Amino-1,3-thiazole-4-carboxylate
CAS 5398-36-7
Molekylformel C6H8N2O2S
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Amino-1,3-thiazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, 2-Amino-4-(ethoxycarbonyl)-1,3-thiazole, 2-Amino-4-ethoxycarbonylthiazole, 2-Amino-4-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester, 2-Aminothiazol-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Amino-1,3-thiazole-4-carboxylate Ethyl 2-amino-4-thiazolecarboxylate, NSC 43547, NSC 4464
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O2S/c1-2-10-5(9)4-3-11-6(7)8-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8)
LEDER CCOC(=O)c1csc(N)n1
Molekylvikt (g/mol) 172.2
Formel vikt 172.0306