Läs mer
Etyl-2-amino-1-cyklopenten-1-karboxylat, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10333063 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10333063 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 10333063 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 292775000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate
Namnnotering 99%
CAS 7149-18-0
Smältpunkt 57°C to 60°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H13NO2
MDL-nummer MFCD00216929
Kvantitet 500 mg
Synonym ethyl 2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate, ethyl 2-aminocyclopent-1-enecarboxylate, 2-amino-cyclopent-1-enecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-aminocyclopent-1-ene-1-carboxylate, 2-amino-cyclopent-1-enecarboxylicacidethylester, ethyl trans-2-aminocyclopentenecarboxylate, ethyl 2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate #, 2-aminocyclopentene-1-carboxylic acid ethyl ester, cyclopentene-1-carboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, 1-cyclopentene-1-carboxylicacid, 2-amino-, ethyl ester
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform,methanol and ethanol
InChI-nyckel FMEHILPGLKGSCA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C1=C(N)CCC1
IUPAC-namn etyl-2-aminocyklopenten-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 155.20
PubChem CID 243333
Formel vikt 155.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.