Läs mer
Ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropionate hydrochloride, 95%
Produktkod. 11935411 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11935411 5 g 5g
11925411 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11935411 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 446640050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 193140-71-5 | C5H9ClF3NO2 | 207.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 193140-71-5
Molekylformel C5H9ClF3NO2
Molekylvikt (g/mol) 207.58
MDL-nummer MFCD14525479
InChI-nyckel MNFISCBCWBUTTQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropanoate hydrochloride, 2-amino-3,3,3-trifluoro-propionic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 3,3,3-trifluoroalaninate, ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropionate hydrochloride, ethyl 3,3,3-trifluoroalaninate-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 45790935
IUPAC-namn ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropanoate;hydrochloride
LEDER Cl.CCOC(=O)C(N)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-amino-3, 3, 3-trifluoropropionate hydrochloride
Smältpunkt 218°C to 220°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94.0 to max. 106% min. (Argentometry)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 207.58
Procent renhet 95%
Fysisk form Solid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropionate hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.