Läs mer
Ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropionate hydrochloride, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15488395
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15488395 1 g 1g
15498395 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15488395 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33319.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 193140-71-5
Molekylformel C5H9ClF3NO2
Molekylvikt (g/mol) 207.58
MDL-nummer MFCD14525479
InChI-nyckel MNFISCBCWBUTTQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropanoate hydrochloride, 2-amino-3,3,3-trifluoro-propionic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 3,3,3-trifluoroalaninate, ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropionate hydrochloride, ethyl 3,3,3-trifluoroalaninate-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 45790935
LEDER Cl.CCOC(=O)C(N)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropionate hydrochloride
Smältpunkt ∼149°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroscopic
IUPAC-namn etyl-2-amino-3,3,3-trifluorpropanoat-hydroklorid
Formel vikt 207.58
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.