Läs mer
Ethyl 2-amino-4-(2-thienyl)thiophene-3-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15484516
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Dimensione della confezione
15484516 1 g 1g
15494516 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15484516 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H58777.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 243669-48-9
Molekylformel C11H11NO2S2
Molekylvikt (g/mol) 253.33
MDL-nummer MFCD00115120
InChI-nyckel AKFDBWIUWIWHRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-4-2-thienyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 5'-amino-2,3'-bithiophene-4'-carboxylate, ethyl 2-amino-4-thiophen-2-yl thiophene-3-carboxylate, 5'-amino-2,3' bithiophenyl-4'-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5'-amino 2,3'-bithiophene-4'-carboxylate, ethyl 2-azanyl-4-thiophen-2-yl-thiophene-3-carboxylate, 2,3'-bithiophene-4'-carboxylicacid, 5'-amino-, ethyl ester, 2-amino-4-thiophen-2-yl-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, maybridge1_003774
PubChem CID 718227
LEDER CCOC(=O)C1=C(N)SC=C1C1=CC=CS1
Specifica
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-amino-4-(2-thienyl)thiophene-3-carboxylate
Smältpunkt 85°C to 87°C
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn ethyl 2-amino-4-thiophen-2-ylthiophene-3-carboxylate
Formel vikt 253.33
Procent renhet 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.