Läs mer
Etyl-2-amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluormetyl)butyrat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15438665
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15438665 1 g 1g
15448665 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15438665 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33837.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78185-92-9
Molekylformel C7H9F6NO2
Molekylvikt (g/mol) 253.14
MDL-nummer MFCD00040845
InChI-nyckel PGOSQXOLEQZPBM-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 4,4,4,4',4',4'-hexafluoro-dl-valinate, ethyl 2-amino-4,4,4-trifluoro-3-trifluoromethyl butanoate, ethyl 2s-2-amino-4,4,4-trifluoro-3-trifluoromethyl butanoate, 4,4,4,4',4',4'-hexafluorovaline, ethyl ester, ethyl 2-amino-4,4,4-trifluoro-3-trifluoromethyl b, ethyl 2-amino-4,4,4-trifluoro-3-trifluoromethyl butyrate, 2-amino-4,4,4-trifluoro-3-trifluoromethyl-butyric acid ethyl ester
PubChem CID 52991940
IUPAC-namn etyl-2-amino-4,4,4-trifluor-3-(trifluormetyl)butanoat
LEDER CCOC(=O)C(N)C(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate
Kokpunkt 70°C to 72°C (10 mmHg)
Brytningsindex 1.36
Kvantitet 1 g
Formel vikt 253.14
Procent renhet 95%