Läs mer
Etyl-2-amino-4-(4-pyridyl)tiofen-3-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15413956
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15413956 1 g 1g
15423956 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15413956 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58069.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 117516-88-8 | Molekylformel: C12H12N2O2S | Molekylvikt: 248,3 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Anteckningar
Oförenlig med oxiderande medel. Förvara under torra, svala förhållanden i väl förslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117516-88-8
Molekylformel C12H12N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 248.3
MDL-nummer MFCD01922021
InChI-nyckel LKLAPQXKZAVVPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-4-4-pyridinyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl 2-amino-4-pyridin-4-yl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-pyridyl thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-pyridin-4-yl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-4-4-pyridinyl-, ethyl ester, 2-amino-4-4-pyridyl thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, acmc-20mn8d, cbmicro_021712, ethyl 2-azanyl-4-pyridin-4-yl-thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-pyridin-4-yl-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 874726
IUPAC-namn etyl-2-amino-4-pyridin-4-yltiofen-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=NC=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-amino-4-(4-pyridyl)thiophene-3-carboxylate
Kvantitet 1 g
Formel vikt 248.29
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.