Läs mer
Etyl-2-amino-4-(4-pyridyl)tiofen-3-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15423956
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet Tamaño de la unidad
15423956 5 g 5g
15413956 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15423956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58069.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 117516-88-8 | Molekylformel: C12H12N2O2S | Molekylvikt: 248,3 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Anteckningar
Oförenlig med oxiderande medel. Förvara under torra, svala förhållanden i väl förslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 117516-88-8
Molekylformel C12H12N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 248.3
MDL-nummer MFCD01922021
InChI-nyckel LKLAPQXKZAVVPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-4-4-pyridinyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl 2-amino-4-pyridin-4-yl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-pyridyl thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-pyridin-4-yl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-4-4-pyridinyl-, ethyl ester, 2-amino-4-4-pyridyl thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, acmc-20mn8d, cbmicro_021712, ethyl 2-azanyl-4-pyridin-4-yl-thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-pyridin-4-yl-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 874726
IUPAC-namn etyl 2-amino-4-pyridin-4-yltiophen-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=NC=C2)N
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-amino-4-(4-pyridyl)thiophene-3-carboxylate
Kvantitet 5 g
Formel vikt 248.29
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.