Läs mer
Etyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenso[b]tiofen-3-karboxylat, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10343482 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10343482 10 g 10g
1 options
Produktkod. 10343482 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 251280100
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4506-71-2
InChI-nyckel CDYVTVLXEWMCHU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 78262
IUPAC-namn etyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-bensotiofen-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(SC2=C1CCCC2)N
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate
Namnnotering 99%
Smältpunkt 113,0 °C till 117,0 °C
Färg Gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C11H15NO2S
Kvantitet 10 g
Synonym ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, benzo b thiophene-3-carboxylic acid, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-, ethyl ester, ethyl2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylate, methylaminotetrahydrobenzothiophenecarboxylate, 2-amino-3-carbethoxy-4,5-tetramethylenethiophene, ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiophene-3-carboxylate, ethyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 225.31
Formel vikt 225.31
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.