Läs mer
Ethyl 2-amino-4,5-dimethyl-3-thiophenecarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15296008 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15296008 1 g 1g
15206018 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15296008 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 450300010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 4815-24-1
Molekylformel C9H13NO2S
Molekylvikt (g/mol) 199.27
InChI-nyckel JYSDXODDWAQWJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-4,5-dimethyl3-thenoate, ethyl 2-amino-4,5-dimethyl-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4,5-dimethyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-4,5-dimethyl-, ethyl ester, 2-amino-3-carbethoxy-4,5-dimethylthiophene, 2-amino-4,5-dimethyl-3-ethoxycarbonyl-thiophene, ethyl-2-amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate, ethyl2-amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4,5-dimethyl-thiophene-3-carboxylate
PubChem CID 78536
IUPAC-namn ethyl 2-amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate
LEDER CCOC(=O)C1=C(SC(=C1C)C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-amino-4,5-dimethyl-3-thiophenecarboxylate
Smältpunkt 90.0°C to 91.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 199.27
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 2-amino-4,5-dimethyl-3-thiophenecarboxylate, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.