Läs mer
Etyl 2-amino-4-hydroxypyrimidin-5-karboxylat, 95 %
Produktkod. 11306946
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11306946 1 g 1g
11316946 5 g 5g
11326946 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11306946 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06654.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
CAS: 15400-53-0 | C7H9N3O3 | 183,167 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15400-53-0
Molekylformel C7H9N3O3
Molekylvikt (g/mol) 183.167
MDL-nummer MFCD00039708
InChI-nyckel HRRHGLKNOJHIGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate, 2-amino-5-carboethoxy-4-hydroxypyrimidine, 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-1,4-dihydro-4-oxopyrimidine-5-carboxylate, 2-amino-4-hydroxy-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-amino-1,4-dihydro-4-oxo-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-oxo-3h-pyrimidine-5-carboxylate, 1rry, acmc-209xd5
PubChem CID 84894
ChEBI CHEBI:39721
IUPAC-namn etyl-2-amino-6-oxo-lH-pyrimidin-5-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CN=C(NC1=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate
Smältpunkt ∽300 °C (dekomposition)
Odör Luktfritt
Kvantitet 1 g
Beilstein 165835
Formel vikt 183.17
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.