Läs mer
Ethyl 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate |
| CAS | 81633-29-6 |
| Molekylformel | C8H11N3O2 |
| MDL-nummer | MFCD00052622 |
| Kvantitet | 10 g |
| LEDER | O=C(C1=CN=C(N)N=C1C)OCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.19 |
| Procent renhet | 98% |