Läs mer
Ethyl 2-amino-4-(p-tolyl)thiophene-3-carboxylate, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15457855
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15457855 1 g 1g
15467855 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15457855 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31633.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15854-08-7
Molekylformel C14H15NO2S
Molekylvikt (g/mol) 261.339
MDL-nummer MFCD01827729
InChI-nyckel GOQSMGNEJVWZIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-4-4-methylphenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-p-tolyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-methylphenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl 2-amino-4-p-tolylthiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-p-tolyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-4-4-methylphenyl-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-p-tolythiophene-3-carboxylate, 2-amino-3-ethoxycarbonyl-4-4-methylphenyl thiophene, 2-amino-4-p-tolylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-4-methylphenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 705801
IUPAC-namn ethyl 2-amino-4-(4-methylphenyl)thiophene-3-carboxylate
LEDER CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(C=C2)C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-amino-4-(p-tolyl)thiophene-3-carboxylate
Smältpunkt 105°C to 107°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 261.35
Procent renhet ≥97%