Läs mer
Ethyl 2-amino-4-thiazoleacetate, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10303292 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10303292 5 g Glass Bottle 5g
1 options
Produktkod. 10303292 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 205300050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 53266-94-7
Molekylformel C7H10N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 186.23
MDL-nummer MFCD00005330
InChI-nyckel SHQNGLYXRFCPGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-4-thiazoleacetate, ethyl 2-2-aminothiazol-4-yl acetate, ethyl 2-2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetate, ethyl 2-aminothiazole-4-acetate, ethyl 2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetate, ethyl 2-aminothiazol-4-acetate, 2-amino-4-thiazolyl acetic acid ethyl ester, 4-thiazoleacetic acid, 2-amino-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-thiazolyl acetate
PubChem CID 104454
IUPAC-namn ethyl 2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetate
LEDER CCOC(=O)CC1=CSC(N)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-amino-4-thiazoleacetate
Smältpunkt 91.0°C to 95.0°C
Färg Yellow to Beige
Flampunkt 185°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 5 g
Beilstein 27,336
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vikt 186.23
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder