Läs mer
Etyl 2-amino-4-tiazolacetetat, TRC
Produktkod. 30377962
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30377962 1 g
1 options
Produktkod. 30377962 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE8993301G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-Amino-4-thiazoleacetate
CAS 53266-94-7
Molekylformel C7H10N2O2S
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Amino-4-thiazoleacetic Acid Ethyl Ester, (2-Amino-4-thiazolyl)acetic Acid Ethyl ester, (2-Amino-thiazole-4-yl)acetic Acid Ethyl Ester, 2-(2-Aminothiazol-4-yl)acetic Acid Ethyl Ester, 2-Amino-4-(carbethoxymethyl)thiazole, 2-Amino-4-(ethoxycarbonylmethyl)-1,3-thiazole, 2-Amino-4-[(ethoxycarbonyl)methyl]thiazole, 2-Amino-4-thiazoleacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl (2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetate
InChI formel InChI=1S/C7H10N2O2S/c1-2-11-6(10)3-5-4-12-7(8)9-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9)
LEDER CCOC(=O)Cc1csc(N)n1
IUPAC-namn Etyl 2-(2-amino-1,3-tiazol-4-yl)acetat
Molekylvikt (g/mol) 186.23
Formel vikt 186.0463