Läs mer
Etyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cykloepta[b]tiofen-3-karboxylat, 96 %
Produktkod. 15448785
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15448785 1 g 1g
15458785 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15448785 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34116.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
CAS: 40106-13-6 | C12H17NO2S | 239,333 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en viktig råvara och mellanprodukt som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och
färgämnen.
Löslighet
Löslig i metanol och etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40106-13-6
Molekylformel C12H17NO2S
Molekylvikt (g/mol) 239.333
MDL-nummer MFCD00216932
InChI-nyckel XTUHIGALMIGZST-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4h,5h,6h,7h,8h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta-b thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4,5,6,7,8-pentahydrocyclohepta 1,2-b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-aminocyclohepta b thiophene-3-carboxylate, aronis24232, ethyl 2-aminocycloheptathiophene-3-carboxylate, 2-amino-3-ethoxy-carbonyl-4,5-pentamethylenethiophene
PubChem CID 292644
IUPAC-namn etyl-2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyklohepta[b]tiofen-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(SC2=C1CCCCC2)N
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylate
Smältpunkt 87°C to 88°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in methanol and ethanol.
Formel vikt 239.33
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.