Läs mer
Ethyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate, 96%
Produktkod. 15488355
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15488355 5 g 5g
15498355 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15488355 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33196.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4815-29-6 | C10H13NO2S | 211.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4815-29-6
Molekylformel C10H13NO2S
Molekylvikt (g/mol) 211.28
MDL-nummer MFCD00102063
InChI-nyckel BOJXCJDYZJSPMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-4h,5h,6h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-aminocyclopenta b thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b-thiophene-3-carboxylate, 4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylic acid, 2-amino-5,6-dihydro-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4,5,6-trihydrocyclopenta 1,2-b thiophene-3-carboxylate, enamine_004067, ethyl 2-aminocyclopentathiophene-3-carboxylate
PubChem CID 264105
IUPAC-namn etyl-2-amino-5,6-dihydro-4H-cyklopenta[b]tiofen-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(N)SC2=C1CCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
Smältpunkt 95°C to 96°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 211.28
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.