Läs mer
Ethyl 2-amino-5-iodobenzoate, 98+%
Produktkod. 11481050
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11481050 100 g 100g
11471050 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11481050 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25484.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 268568-11-2 | C9H10INO2 | 291.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 268568-11-2
Molekylformel C9H10INO2
Molekylvikt (g/mol) 291.09
MDL-nummer MFCD04038940
InChI-nyckel FPCLHSGOJPEKKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl2-amino-5-iodobenzoate, 2-amino-5-iodobenzoic acid ethyl ester, 2-amino-5-iodo-benzoic acid ethyl ester, acmc-1cksm, ethyl 2-amino-5-iodo-benzoate, ethyl 5-iodoanthranilate
PubChem CID 12012179
IUPAC-namn etyl-2-amino-5-jodbensoat
LEDER CCOC(=O)C1=C(N)C=CC(I)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-amino-5-iodobenzoate
Smältpunkt 69°C to 71°C
Kvantitet 100 g
Formel vikt 291.09
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.