Läs mer
Alfa Aesar™ Ethyl 2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate, 97%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 261.34 |
| Procent renhet | 97% |